Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en latex stérile Kimtech™ G3
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Des gants en latex stériles et spécifiques à la main sont adaptés au double enfilage et offrent une protection sensible.Recommandés pour les salles blanches de classe 10/ISO 4 ou supérieure.
- Recommandés pour les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure
- Excellentes résistance et durabilité
- Souples pour minimiser la fatigue de la main
- Dextérité et confort maximum
- Faible teneur en protéines de latex — ≤ 50 μg de protéines totalement extractibles par l’eau par gramme
- Emballage conçu pour un enfilage aseptique
- Manchette à bord roulé fuselée et surface antidérapante texturée
- Main droite / main gauche
- Épaisseur au niveau du bout des doigts : 0,22 mm (8.7mil)
- Longueur : 12 po (30.5 cm)
- Stérilisés aux rayons gamma au niveau d’assurance stérilité (SAL) 10-6
- Couleur naturelle
Informations sur la commande
Emballés par paires en salle blanche ISO classe 5. Emballage portefeuille pour un enfilage aseptique ; 20 paires par boîte.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |