Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique stériles Kimtech G3
GREENER_CHOICE
Code produit. 17865365
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Les gants Kimtech™ G3 stériles Latex garantissent une sensibilité et une protection supérieures dans les salles blanches stériles EU GMP ISO 5 Classe A. Ils s'adaptent au double gantage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
Des gants en latex stériles et spécifiques à la main sont adaptés au double enfilage et offrent une protection sensible.Recommandés pour les salles blanches de classe 10/ISO 4 ou supérieure.
  • Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, EN ISO 374-1 Type C (K), EN 374-4, EN ISO 374-5, Niveau de stérilité garanti (SAL) 10-6. Certificat d'analyse disponible en ligne. Certificat de stérilité en ligne
  • Le latex entièrement stérilisé garantit de hauts niveaux de protection contre les protéines, les particules, les micro-organismes et les projections de produits chimiques, ainsi qu'un faible niveau d'endotoxines
  • Possibilité d'utilisation dans des salles blanches EU GMP ISO 5 Classe A ou supérieure ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
  • Ces gants de forme anatomique, jetables et disponibles en couleur naturelle présentent un très haut niveau de propreté, ainsi que des données de tendances
  • Les paumes et les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Informations sur la commande
Emballés par paires en salle blanche ISO classe 5. Emballage portefeuille pour un enfilage aseptique ; 20 paires par boîte.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Accelerator Free Oui
AQL 1,5
Couleur Naturel
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Controlled Environments
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions 10
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Modèle 56842
Séries KIMTECH™ Pure G3
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm