Learn More
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
68.70€ - 114.00€
Spécification
Précision | ± 5% |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure et le mélange de liquides |
Comprend | Spout |
Type d’étiquette | Marquage en émail à finition mate |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11786303
|
DWK Life Sciences
1400010 |
10 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11796303
|
DWK Life Sciences
14000-20 |
20 ml |
74.15€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11706313
|
DWK Life Sciences
14000-30 |
30 ml |
80.10€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11726313
|
DWK Life Sciences
14000100 |
100 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11766323
|
DWK Life Sciences
14000-150 |
150 ml |
68.70€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11776323
|
DWK Life Sciences
14000250 |
250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11716333
|
DWK Life Sciences
140001000 |
1000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
- Avec bec verseur
- Pastille de marquage émaillé en finition mate
- Les tailles de 20 à 4000 ml ont des échelles blanches pour un volume approximatif
- Précision à ± 5 %
- Parois uniformes et robustes
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
Spécification
± 5% | |
Pour la mesure et le mélange de liquides | |
Marquage en émail à finition mate | |
Oui |
Borosilicate Glass | |
Spout | |
Bécher | |
ASTM E960, Type I |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™