Learn More
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Description
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
Bécher forme basse Kimax™
• Conforme ASTM 960, type I
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
• Conforme ASTM 960, type I
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
Spécification
Spécification
Précision | ± 5 % |
Capacité (impériale) | 3.38 oz. |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure et le mélange de liquides |
Plage de graduations | 20 à 80 ml |
Comprend | Bec verseur |
Incréments | 10 ml |
Type d’étiquette | Marquage en émail à finition mate |
Quantité | Boîte de 12 |