Learn More
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™
Code produit. 11706313
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
  • Avec bec verseur
  • Pastille de marquage émaillé en finition mate
  • Les tailles de 20 à 4000 ml ont des échelles blanches pour un volume approximatif
  • Précision à ± 5 %
  • Parois uniformes et robustes
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour la mesure et le mélange de liquides
Plage de graduations 5 à 25 ml
Comprend Bec verseur
Incréments 10 ml
Type d’étiquette Marquage en émail à finition mate
Quantité 12/boîte
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM, E960, type I
Scale Échelle double blanche
Modèle Haut perlé Griffin