Learn More
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Description
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
Bécher forme basse Kimax™
• Conforme ASTM 960, type I
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
• Conforme ASTM 960, type I
• Verre Kimax™ avec graduations, bec verseur et zone de marquage
• Bécher
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
Spécification
Spécification
Précision | ±5% |
Capacité (impériale) | 8.45 oz. |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | For Measuring and Mixing Liquids |
Plage de graduations | 25 à 200 ml |
Comprend | Spout |
Incréments | 25 mL |
Type d’étiquette | Matte Finish Enamel Marking |
Quantité | 12 Pk. |