Learn More
Invitrogen™ ™Urée ultra-pure
Agent dénaturant efficace
80.25€ - 293.00€
Spécification
Type de produit | Urea |
---|---|
Gamme de produits | UltraPure™ |
Forme | Powder |
Description
L’urée UltraPure est un dénaturant protéique efficace. Dans une solution d’urée hautement concentrée (6 à 8 M), de nombreuses protéines se déplient et se séparent en chaînes polypeptidiques constitutives. L’urée UltraPure est également utilisée pour dénaturer les acides nucléiques dans les gels de séquençage.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, coulage de gel, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, électrophorèse sur gel des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
Spécification
Urea | |
UltraPure™ | |
Powder |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.