Learn More
Invitrogen™ ™Urée ultra-pure
Agent dénaturant efficace
Marque:  Invitrogen™ 15505027
Code produit. 11548736
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’urée UltraPure™ est un dénaturant protéique efficace. Dans une solution d’urée hautement concentrée (6 à 8 M), de nombreuses protéines se déplient et se séparent en chaînes polypeptidiques constitutives. L’urée UltraPure™ est également utilisée pour dénaturer les acides nucléiques dans les gels de séquençage.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 15 – 30°C
Conditions d’expédition : Température ambiante ou glace carbonique
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
UltraPure™
Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
Urée
2 kg
Poudre
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.