Learn More
Invitrogen™ ™Urée ultra-pure
Agent dénaturant efficace
Marque:  Invitrogen™ 15505035
Code produit. 10469033
Description
Description
L’urée UltraPure est un dénaturant protéique efficace. Dans une solution d’urée hautement concentrée (6 à 8 M), de nombreuses protéines se déplient et se séparent en chaînes polypeptidiques constitutives. L’urée UltraPure est également utilisée pour dénaturer les acides nucléiques dans les gels de séquençage.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, coulage de gel, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, électrophorèse sur gel des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker à température ambiante.
UltraPure™
Température ambiante
Urée
500 g
Poudre
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ ™Urée ultra-pure > 500g
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.