Learn More
Buerkle™ Support angulaire pour tuyau à filetage externe robuste
Coudé à 90°.
3.15€ - 4.50€
Spécification
Type de produit | Tube pliable |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Clapet à bille |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521332
|
Buerkle™
8547-0034 |
3/4 in. | Buse de 12 mm |
3.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16225222
|
Buerkle™
8547-3420 |
3/4 po. | Buse : 20 mm |
4.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10451001
|
Buerkle™
8547-0012 |
1/2 in. | Buse de 12 mm |
3.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16215222
|
Buerkle™
8547-1220 |
1/2 po. | Buse : 20 mm |
4.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP
- Fixe
- Filetage extérieur
Spécification
Tube pliable | |
Autoclavables | |
Clapet à bille |
Denrées alimentaires de l’UE | |
PP |