Learn More
Buerkle™ Support angulaire pour tuyau à filetage externe robuste
Coudé à 90°.
Marque: Buerkle™ 8547-0034
2.93 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Fixe
- Filetage extérieur
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Buse de 12 mm | |
PP | |
20/échelle | |
7,5 mm |
Tube pliable | |
Autoclavables | |
Clapet à bille | |
3/4 in. |