Learn More
Buerkle™ Support angulaire pour tuyau à filetage externe robuste
Coudé à 90°.
Marque: Buerkle™ 8547-3420
4.07 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Fixe
- Filetage externe
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Buse : 20 mm | |
PP | |
3/4 po. |
Tube pliable | |
Autoclavables | |
Clapet à bille | |
15 mm |