Learn More
Buerkle™ Support angulaire pour tuyau à filetage externe robuste
Coudé à 90°.
Marca: Buerkle™ 8547-1220
3.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- En PP
- Fixe
- Filetage externe
Especificaciones
Denrées alimentaires de l’UE | |
Buse : 20 mm | |
PP | |
1/2 po. |
Tube pliable | |
Autoclavables | |
Clapet à bille | |
15 mm |