Learn More
OHAUS™ Pince de support
La pince de support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
9.75€ - 226.00€
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15702249
|
OHAUS™
30392196 |
Pince, support, Jumbo, CLC-JUMBOA | Aluminium |
37.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15712249
|
OHAUS™
30392197 |
Pince, support, standard, CLC-REGLRZ | Nickelé |
25.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15712409
|
OHAUS™
30392357 |
Pince, support, Jumbo, CLC-JUMBOS | Acier inoxydable |
56.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15722279
|
OHAUS™
30392228 |
Pince, support, pivotant, CLC-SWIVLS | Acier inoxydable |
91.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15722299
|
OHAUS™
30392248 |
Pince, support, toutes les positions, CLC-ALLPSZ | Nickelé |
60.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15732269
|
OHAUS™
30392219 |
Pince, support, standard, CLC-REGLRS | Acier inoxydable |
56.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15752359
|
OHAUS™
30392311 |
Pince, support, élément de préhension d’étagère, CLC-SHGRPA | Aluminium |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15772259
|
OHAUS™
30392213 |
Pince, support, pivotant, CLC-SWIVLZ | Nickelé |
31.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15772459
|
OHAUS™
30400045 |
Pince, support, pince Ultra, CTC-ULTRAA | Aluminium |
94.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792239
|
OHAUS™
30392195 |
Pince, support, CLC-CLMPHA | Aluminium |
20.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792309
|
OHAUS™
30392265 |
Pince, support, universel, CTC-UNSMBA | Aluminium |
9.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
- L’aluminium est léger mais fort
- La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
- Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
Spécification
Portoir |