Learn More
OHAUS™ Pince de support
La pince de support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque: OHAUS™ 30392197
22.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
- L’aluminium est léger mais fort
- La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
- Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
Spécification
Angle de connexion fixe à 90° | |
Nickelé | |
1,90 po | |
Régulier |
Portoir | |
Pince, support, standard, CLC-REGLRZ | |
48,30 mm | |
de 0 à 18 mm |