Learn More
OHAUS™ Pince de support
La pince de support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque:  OHAUS™ 30392248
62.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15722299
  • 66.65€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
  • L’aluminium est léger mais fort
  • La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
  • Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Angle de connexion variable
Nickelé
de 0 à 19 mm
Portoir
Pince, support, toutes les positions, CLC-ALLPSZ