Learn More
OHAUS™ Pince de support
La pince de support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque: OHAUS™ 30392228
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
- L’aluminium est léger mais fort
- La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
- Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
Spécification
Angle de connexion variable | |
Acier inoxydable | |
de 0 à 19 mm |
Portoir | |
Pince, support, pivotant, CLC-SWIVLS |