Learn More
Buerkle™ Flacons à col large scellable en PEBD
Flacon robuste avec œillets d’étanchéité sur le bouchon à vis et le flacon. Particulièrement adapté pour l’envoi d’échantillons. Les joints permettent d’améliorer l’intégrité des échantillons. Facile à remplir grâce à une large ouverture. Convient particulièrement aux milieux visqueux, à la poudre, aux granulés et aux pâtes.
4.00€ - 9.15€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11802731
|
Buerkle™
0322-0250 |
250 mL |
4.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882731
|
Buerkle™
0322-0500 |
500 ml |
4.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11892731
|
Buerkle™
0322-1000 |
1 000 ml |
8.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802741
|
Buerkle™
0322-2000 |
2000 mL |
9.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- HDPE
- Étanche
- Facile à remplir grâce à une ouverture à col large
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Large | |
Bouchon à vis |
SampleSafe seals available as accessories