Learn More
Buerkle™ Flacons à col large scellable en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Description
- HDPE
- Étanche
- Facile à remplir grâce à une ouverture à col large
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
Matériau | PEHD |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 147 mm |
Diamètre (métrique) | 78 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
SampleSafe seals available as accessories