Learn More
Buerkle™ Flacons à col large scellable en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Description
- HDPE
- Étanche
- Facile à remplir grâce à une ouverture à col large
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 50 mm |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 230 mm |
Diamètre (métrique) | 120 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
SampleSafe seals available as accessories