Learn More
Buerkle™ Flacons à col large scellable en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Description
- HDPE
- Étanche
- Facile à remplir grâce à une ouverture à col large
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Couleur | Translucide |
Description | Rond |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 26,5 mm |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | À l’unité |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 118 mm |
Diamètre (métrique) | 64 mm |
Afficher plus |
SampleSafe seals available as accessories