Learn More
Grant Instruments™ Bain en plastique Grant
Résiste à des températures pouvant atteindre 99°C.
284.00€ - 366.76€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11486437
|
Grant Instruments™
P12 |
12 L | 415 x 350 x 380 mm | ||||||
11496437
|
Grant Instruments™
P18 |
18 L | 600 x 350 x 380 mm | ||||||
11476437
|
Grant Instruments™
P5 |
5 L | 390 x 200 x 380 mm | ||||||
Description
Résiste à des températures pouvant atteindre 99°C.
- Peut être utilisée avec n’importe quel thermomètre numérique ou bain à circulation chauffant Grant
- En plastique
- Profondeur de liquide comprise entre 85 mm min et 140 mm max