Learn More
Grant Instruments™ Bain en plastique Grant
Résiste à des températures pouvant atteindre 99°C.
Marque: Grant Instruments™ P12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Résiste à des températures pouvant atteindre 99°C.
- Peut être utilisée avec n’importe quel thermomètre numérique ou bain à circulation chauffant Grant
- En plastique
- Profondeur de liquide comprise entre 85 mm min et 140 mm max
Spécification
12 L | |
De 99°C à 99°C | |
415 x 350 x 380 mm |