Learn More
Grant Instruments™ Bain en plastique Grant
Résiste à des températures pouvant atteindre 99°C.
Marque:  Grant Instruments™ P18
 View more versions of this product
Product Code. 11496437
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Résiste à des températures pouvant atteindre 99°C.
  • Peut être utilisée avec n’importe quel thermomètre numérique ou bain à circulation chauffant Grant
  • En plastique
  • Profondeur de liquide comprise entre 85 mm min et 140 mm max
Specifications
Specifications
18 L
600 x 350 x 380 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products