Learn More
Eppendorf™ Cuve de verre
Utilisés pour tout un éventail d’applications
Marque: Eppendorf™ 4052102001
534.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Composition en verre optique
- Disponible dans plusieurs modèles et dimensions
Spécification
Cuvette | |
Verre | |
Spectrophotomètre | |
Spectroscopie |
Modèle : 4052, à flux | |
1/boîte | |
10mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Cuve de verre > Modèle : 4052
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu