Learn More
Cytiva Colorants fluorescents au maléimide monoréactif Cy™3B
Associe une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses. Le CyDye mono-réactif Cytiva Cy3B Maleimides est une méthode plus sélective de marquage d’anticorps qui réduit la possibilité que le marquage interfère avec les réactions suivantes anticorps-antigène.
Marque: Cytiva PA63131
Description
Les fluors CyDye™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye™ produisent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles sur une gamme de pH biologiquement adaptée de 3 à 10.
Le Cy™3B Maléimide est une méthode plus sélective de marquage d’anticorps qui réduit la possibilité que le marquage interfère avec les réactions suivantes anticorps-antigène.
- L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet un multiplexage sans interférences pour une grande précision
- Les fluors CyDye™ se dissolvent facilement dans les tampons aqueux, ce qui élimine le besoin en solvants organiques
- Les tests de haute pureté et de contrôle de qualité minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
- Les bandes d’excitation et d’émission étroites produisent des signaux distincts issus de chaque fluor
Spécification
100 % de Cy3B (maléimide) | |
1 mg | |
796 | |
Cy3B | |
570 |
Solide | |
Maléimide CY3B | |
Soluble dans l’eau froide et dans l’eau chaude | |
Rouge | |
559 |
Sécurité et traitement
- Dangers||
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.