Learn More
Eppendorf™ Cuve de verre
Utilisés pour tout un éventail d’applications
108.00€ - 558.00€
Spécification
Type | Cuvette |
---|---|
Matériau | Verre |
Quantité | 1/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre |
Largeur (métrique) | 1cm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15284566
|
Eppendorf™
4011100002 |
Modèle : 4011, semi-micro |
108.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15204576
|
Eppendorf™
4052102001 |
Modèle : 4052, à flux |
558.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Composition en verre optique
- Disponible dans plusieurs modèles et dimensions
Spécification
Cuvette | |
1/boîte | |
1cm |
Verre | |
Spectrophotomètre | |
Spectroscopie |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Cuve de verre