Learn More
Buerkle™ Siphon plongeant jetable
Jetez l’échantillonneur au lieu d’exécuter une procédure de nettoyage compliquée. Les siphons plongeants jetables Buerkle™ sont fabriqués à partir d’un matériau en polyéthylène transparent qui résiste à l’adhérence et minimise la rétention des échantillons.
Marque: Buerkle™ 5387-0100
33.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Après l’échantillonnage de liquides fortement adhésifs, il peut être plus rentable de jeter l’échantillonneur que d’exécuter une procédure de nettoyage compliquée.- Fabriqué à partir d’un matériau en polyéthylène transparent qui résiste à l’adhérence de l’échantillon, minimisant ainsi la rétention des échantillons sur le siphon plongeant.
- Les contenus sont clairement visibles.
Spécification
Siphon plongeant | |
275 ml | |
Translucide | |
1000 mm |
HDPE | |
Oui | |
Apte au contact alimentaire |