Learn More
Masterflex™ Tubulure en PVC avec extrémités Luer
Utilisez cette tubulure pour une variété d’applications. La tubulure en PVC avec extrémités Luer Cole-Parmer™ est extrêmement souple, transparente et résistante à l’oxydation, aux bactéries, ainsi qu’à une large gamme de produits chimiques.
387.00€ - 475.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 1,5 mm |
---|---|
Matériau | PVC |
Quantité d’emballage | 5/boîte |
Stérilité | Stérile |
Pression maximale | 500°psi |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11752673
|
Masterflex™
30600-60 |
609 mm | |||||||
11702663
|
Masterflex™
30600-62 |
61 cm |
475.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubulure à haute pression dotée de raccords Luer à chaque extrémité — Raccord Luer-Lock mâle x Luer femelle.
- Longueurs variables entre 10 et 48 po
- Stérilisation à l’OEt
ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient, et ne doit pas être employé à cette fin.
Spécification
1,5 mm | |
5/boîte | |
500°psi |
PVC | |
Stérile |