Learn More
Masterflex™ Tubulure en PVC avec extrémités Luer
Utilisez cette tubulure pour une variété d’applications. La tubulure en PVC avec extrémités Luer Cole-Parmer™ est extrêmement souple, transparente et résistante à l’oxydation, aux bactéries, ainsi qu’à une large gamme de produits chimiques.
Marque: Masterflex™ 30600-60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure à haute pression dotée de raccords Luer à chaque extrémité — Raccord Luer-Lock mâle x Luer femelle.
- Longueurs variables entre 10 et 48 po
- Stérilisation à l’OEt
ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient, et ne doit pas être employé à cette fin.
Spécification
1,5 mm | |
30,4 mm | |
5/boîte | |
500°psi |
PVC | |
609 mm | |
Stérile |