Learn More
Masterflex™ Tubulure en PVC avec extrémités Luer
Utilisez cette tubulure pour une variété d’applications. La tubulure en PVC avec extrémités Luer Cole-Parmer™ est extrêmement souple, transparente et résistante à l’oxydation, aux bactéries, ainsi qu’à une large gamme de produits chimiques.
Marque:  Masterflex™ 30600-62
Code produit. 11702663
  • 569.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure à haute pression dotée de raccords Luer à chaque extrémité— Raccord Luer-Lock mâle x Luer femelle.
  • Longueurs variables entre 10 et 48 po
  • Stérilisation à l’OEt
ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient, et ne doit pas être employé à cette fin.
Spécification
Spécification
1,5 mm
3,17 mm
5/boîte
500°psi
PVC
61 cm