Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.60€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS | 333-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H10Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.02 |
Numéro MDL | MFCD00012524 |
Clé InChI | OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride |
CID PubChem | 9521 |
ChEBI | CHEBI:53626 |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10357510
|
Thermo Scientific Acros
187651000 |
100 g | Flacon en plastique |
34.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10497560
|
Thermo Scientific Acros
187655000 |
500 g | Flacon en plastique |
97.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10462845
|
Thermo Scientific Acros
187650025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
286.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
333-18-6 | |
133.02 | |
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N | |
9521 | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN |
C2H10Cl2N2 | |
MFCD00012524 | |
ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride | |
CHEBI:53626 |
Spécification
Ethylenediamine dihydrochloride | |
333-18-6 | |
Blanc | |
Authentique | |
C2H10Cl2N2 | |
MFCD00012524 | |
15, 3849 | |
(1% in water) Clear colorless | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN | |
133.02 | |
CHEBI:53626 | |
98+% |
98+% | |
>300.0°C | |
3.9 to 5 (1% aq. soln.) | |
98+% | |
H2NCH2CH2NH2·2HCl | |
04, 230 | |
ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride | |
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate | |
9521 | |
133.04 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-369-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KV3850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only