Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylenediamine dihydrochloride |
Note relative au nom | 98+% |
Point de fusion | >300.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.9 to 5 (1% aq. soln.) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | H2NCH2CH2NH2·2HCl |
Quantité | 100 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediamine dihydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.