Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10462845
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 333-18-6
Formule moléculaire C2H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 133.02
Numéro MDL MFCD00012524
Clé InChI OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
CID PubChem 9521
ChEBI CHEBI:53626
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine dihydrochloride
Note relative au nom 98+%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
pH 3.9 to 5 (1% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2NH2·2HCl
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, 230
Merck Index 15, 3849
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Nom IUPAC éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate
Poids de la formule 133.04
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediamine dihydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.