Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10497560
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-18-6
Formule moléculaire C2H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 133.02
Numéro MDL MFCD00012524
Clé InChI OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
CID PubChem 9521
ChEBI CHEBI:53626
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine dihydrochloride
Note relative au nom 98+%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
pH 3.9 to 5 (1% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2NH2·2HCl
Quantité 500 g
Beilstein 04, 230
Merck Index 15, 3849
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Nom IUPAC dihydrogènoéthane-1,2-diamine dichlorure
Poids de la formule 133.04
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.