Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs élargisseurs avec joints rodés
Permettent le raccordement sûr et facile d’un petit cône à une emboîture de grande taille dans la tubulure en verre. Les adaptateurs élargisseurs Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints rodés sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
21.00€ - 40.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN 12257 en complément de la norme DIN |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Type de produit | Adaptateur élargisseur |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10529951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502924 |
NS 24/29 | NS 19/26 |
23.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10742682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01501914 |
NS 14/23 | NS 19/26 |
32.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12694873
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502419 |
NS 19/26 | NS 24/29 |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10312711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502919 |
NS 19/26 | NS 29/32 |
23.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10323331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01504529 |
NS 29/32 | NS 45/40 |
28.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10149740
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01502914 |
NS 14/23 | NS 29/32 |
40.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Conforme à la norme DIN 12257
- Précision élevée des cônes
- Besoin en graisse réduit
- Excellente étanchéité
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN 12257 en complément de la norme DIN | |
Verre Duran | |
Adaptateur élargisseur | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs élargisseurs avec joints rodés