Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs élargisseurs avec joints rodés
Permettent le raccordement sûr et facile d’un petit cône à une emboîture de grande taille dans la tubulure en verre. Les adaptateurs élargisseurs Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints rodés sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502924
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12257
- Précision élevée des cônes
- Besoin en graisse réduit
- Excellente étanchéité
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN 12257 en complément de la norme DIN | |
Verre Duran | |
1 de chaque |
NS 24/29 | |
Adaptateur élargisseur | |
NS 19/26 |