Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs élargisseurs avec joints rodés
Permettent le raccordement sûr et facile d’un petit cône à une emboîture de grande taille dans la tubulure en verre. Les adaptateurs élargisseurs Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints rodés sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502419
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Conformes à la norme DIN 12257
- Précision élevée des cônes
- Besoin en graisse réduit
- Excellente étanchéité
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
DIN 12257 et en plus de la norme DIN | |
Verre Durantrade; | |
1 de chaque |
NS 19/26 | |
Adaptateur élargisseur | |
NS 24/29 |