Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs élargisseurs avec joints rodés
Permettent le raccordement sûr et facile d’un petit cône à une emboîture de grande taille dans la tubulure en verre. Les adaptateurs élargisseurs Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints rodés sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01504529
Code produit. 10323331
  • 27.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12257
  • Précision élevée des cônes
  • Besoin en graisse réduit
  • Excellente étanchéité
  • Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
DIN 12257 en complément de la norme DIN
Verre Duran
1 de chaque
NS 29/32
Adaptateur élargisseur
NS 45/40