Learn More
Cole-Parmer™ Dow Corning™ Tubulure translucide PharmaPure
Marque:  Cole-Parmer™ 96109-00
328.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11789669
  • 383.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
3,2 mm
6,4 mm
traitement pharmaceutique, biotechnologique et de fluide ultra-pur
Translucide
237°C
PharmaPure
1500 cm
-51°C
249°psi
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Dow Corning™ Tubulure translucide PharmaPure > Longueur métrique : 1500 cm