Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50 avec tête de mélangeur à jet
Marque:  IKA™ 0008006300
Code produit. 10611412
  • 3727.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Axe générateur pour homogénéiseur Ultra-Turrax
• Pour Ultra-Turrax T50 digital
• Axe inox
• S50N-W80SMK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Élément de dispersion
80 mm
S50N-W65SK
1 de chaque
1 à 50 L
350 mm
S 50N–W65-SK
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50 avec tête de mélangeur à jet > Capacité : 1 À 50 L, longueur : 350 mm