Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™
Marque: Macherey-Nagel™ 761800.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
14% | |
5 μm | |
110Å | |
3 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui | |
L1 |
1 - 9 | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
NUCLEODUR™ C18 Pyramid | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
LC/MS en raison de faibles caractéristiques de bleeding | |
Sphérique | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™ > Diamètre intérieur : 3 mm ; granulométrie : 5 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu