Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™
225.00€
Spécification
Taux de carbone | 14% |
---|---|
pH | 1 - 9 |
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 110Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12488587
|
Macherey-Nagel™
761854.30 |
3 mm | 3 μm |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12778932
|
Macherey-Nagel™
761800.30 |
3 mm | 5 μm |
225.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498587
|
Macherey-Nagel™
761854.40 |
4 mm | 3 μm |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10708934
|
Macherey-Nagel™
761800.40 |
4 mm | 5 μm |
225.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
14% | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui | |
L1 |
1 - 9 | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Pyramid | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
LC/MS en raison de faibles caractéristiques de bleeding | |
Sphérique | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™