Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™
Marque:  Macherey-Nagel™ 761800.40
Code produit. 10708934
  • 225.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
14%
5 μm
110Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
Oui
L1
1 - 9
8 mm
Pré-colonnes CC
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Acétonitrile/eau
Octadécyl
LC/MS en raison de faibles caractéristiques de bleeding
Sphérique
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC C18 Pyramid Nucleodur™ > Diamètre intérieur : 4 mm ; granulométrie : 5 μm