Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex pour microplaques
Conçu pour l’agitation de microplaques ou de tubes pour un mélange puissant et constant.
Marque:  Fisherbrand™ 80863037
Code produit. 15519024
  • 626.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Tête d’agitation, portoir pour microplaques simple, cordon de 234 cm (92 po) et fiche à trois fils amovibles. (les unités de 230 V sont fournies avec une prise de type européen.)
Description
Description
Modèle standard
  • Mélangeur analogique à vitesse variable conçu pour un usage continu
  • La vitesse élevée et la petite course d’agitation sont optimales pour mélanger les microplaques
  • Il existe deux modes : Le mode tactile pour mélanger des tubes lorsque la tête d’agitation est enfoncée ; le mode activé lors de l’utilisation de l’accessoire de microplaque pour un fonctionnement continu
  • Contrôles : Interrupteur d’alimentation à 3 voies ; bouton de vitesse : marques de cadran variables de 1 à 10
  • Garantie de 5 ans
Modèle avancé
  • Idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles
  • Commandes du pavé tactile
  • Affichage LED
  • Des résultats précis en temps et en vitesse
  • Il existe deux modes : Mode tactile qui active le mélange lorsque vous relâchez la tête d’agitation ; mode continu lors de l’utilisation des accessoires
  • Contrôle par microprocesseur : Interrupteur d’alimentation à 3 voies, affichage LED pour les touches de réglage de la durée / vitesse
  • Le minuteur affiche le temps écoulé ou peut être programmé sur une limite de temps définie par l’utilisateur
  • Le minuteur s’arrête lorsque la durée atteint zéro
  • Garantie de 5 ans
Prestations de service
Garantie de 5 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3,5 mm
230 V, 50/60 Hz
30 W
Agitateur vortex pour microplaques
50/60 Hz
300 à 3500 tr/min
230 V
0,13 A
Prise EU
Tête d’agitation, portoir pour microplaques simple, cordon de 92 po et fiche à trois fils amovibles.
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Agitateur à vortex pour microplaques > Vortex numérique pour microplaque de 230 V