Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Tuyau de pompe de distribution, avec indicateur de niveau pour la distribution automatique d’agents de nettoyage liquides
880.00€
Spécification
Couleur Gris
Tension 200/230 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15487714
Afficher les documents Détails de la promotion
Miele Professional™
9968660
200 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15477714
Afficher les documents Détails de la promotion
Miele Professional™
9964530
333 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Pour lave-verrerie de laboratoire Miele PG 8504
  • Module de distribution pour détergent liquide
  • Siphon de 20 cm pour boîte
  • Indicateur “récipient vide”
Spécification
Spécification
Gris
200/230 V