Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Tuyau de pompe de distribution, avec indicateur de niveau pour la distribution automatique d’agents de nettoyage liquides
Marque:  Miele Professional™ 9964530
Code produit. 15477714
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour lave-verrerie de laboratoire Miele PG 8504
  • Module de distribution pour détergent liquide
  • Siphon de 20 cm pour boîte
  • Indicateur “récipient vide”
Spécification
Spécification
Gris
5/10 L
333 mm
200/230 V