Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Tuyau de pompe de distribution, avec indicateur de niveau pour la distribution automatique d’agents de nettoyage liquides
Marque: Miele Professional™ 9968660
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour lave-verrerie de laboratoire Miele PG 8504
- Module de distribution pour détergent liquide
- Siphon de 20 cm pour boîte
- Indicateur “récipient vide”
Spécification
Gris | |
5 L | |
200 mm | |
200/230 V |