Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Fits like a second skin without adding bulk
33.28€ - 97.15€
Spécification
Type | Jetable |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité | 10 |
Plage de températures (métrique) | -200 à +260°C |
Épaisseur | 50 μm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10862231
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101514 |
Pour joint rodés NS 14/23 |
33.28€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346459
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101524 |
Pour joint rodés NS 24/29 |
62.01€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10617153
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101545 |
Pour joint rodés NS 45/40 |
97.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Thin walled
- Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C
- Without grip collar, simplifying use of joint clips
Spécification
Jetable | |
10 | |
50 μm |
PTFE | |
-200 à +260°C |