Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Fits like a second skin without adding bulk
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101524
Code produit. 15346459
  • 67.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Paroi fine
  • Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à +260°C
  • Sans bague de préhension, simplifiant l’utilisation des clips d’assemblage
Spécification
Spécification
Pour joint rodés NS 24/29
10
50 μm
Jetable
PTFE
-200 à +260°C
24/29